Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ GenPure™
Produzca agua ultrapura de tipo 1 con calidad uniforme para sus aplicaciones más exigentes y sensibles con el sistema Thermo Scientific™ Barnstead™ GenPure™.
5290.46€ - 9356.55€
Especificaciones
Conductividad 0,055 μs/cm
Feedwater Connector R de 1,91 mm (0,75 pulg)
Monitorización del agua de suministro
Fuente del agua de suministro Pretratado
Caudal Hasta 2 l/min
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Descripción Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Descripción Precio Cantidad y disponibilidad  
11327031
Ver productos accesorios Ver documentos
Thermo Scientific™
50131211
Sistema de agua ultrapura GenPure Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11347031
Ver productos accesorios Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
50131217
Sistema de agua ultrapura GenPure con fotooxidación UV y membrana de ultrafiltración
9356.55€
cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
11367031
Ver productos accesorios Ver documentos
Thermo Scientific™
50131229
GenPure ultrapure water system with UV-photo-oxidation and TOC monitor Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11337031
Ver productos accesorios Ver documentos
Thermo Scientific™
50131235
GenPure ultrapure water system with ultrafiltration membrane Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11357031
Ver productos accesorios Ver documentos
Thermo Scientific™
50131243
GenPure ultrapure water system with UV-photo-oxidation Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11377031
Ver productos accesorios Ver documentos
Thermo Scientific™
50131256
GenPure ultrapure water system with UV-photo-oxidation, ultrafiltration membrane, and TOC monitor Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
0,055 μs/cm
Hasta 2 l/min
18,2 Mohm/cm
De 1 a 6 bar
< 1
2°C a 35°C
615 mm
De 90 a 240 V/50/60 Hz
50/60 Hz
R de 1,91 mm (0,75 pulg)
Pretratado
Tipo 1
Water System
De 2 a 6 bar
0,1 kW
372 mm
330 mm
De 90 a 240 V
Documentos
Product Certifications
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Título del producto
Thermo Scientific™ Barnstead™ GenPure™