Learn More
Thermo Scientific™ Cartuchos con boquilla de manguera Barnstead™
Purifique volúmenes de agua de hasta 75 l/h utilizando los cartuchos con boquilla de manguera Thermo Scientific™ Barnstead™ para el trabajo rutinario del laboratorio, como el pretratamiento.
64.10€ - 237.00€
Código de producto | Marca | Descripción | Tipo de resina | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Tipo de resina | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15332168
|
Thermo Scientific™
D50220 |
Lecho mixto, tamaño 1/2 | Intercambio iónico ultrapuro |
116.00€
1 unidad |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11746299
|
Thermo Scientific™
D8822 |
Lecho mixto con eliminación de oxígeno 1/2 | Lecho mixto Ultrapura con fuerte intercambio aniónico |
165.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11810860
|
Thermo Scientific™
D8901 |
Alta capacidad, tamaño completo | Intercambio iónico de doble lecho |
155.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10423865
|
Thermo Scientific™
D8902 |
Ultrapura, tamaño completo | Intercambio iónico de doble lecho Ultrapura |
154.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12770746
|
Thermo Scientific™
D8903 |
Eliminación de oxígeno, tamaño completo | Fuerte intercambio aniones |
204.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10771834
|
Thermo Scientific™
D8904 |
Eliminación de materia orgánica de cualquier tamaño | Carbono activado |
136.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10311285
|
Thermo Scientific™
D8905 |
Cartucho con boquilla de manguera, eliminación de cationes, tamaño completo | Intercambio cationes |
130.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15392178
|
Thermo Scientific™
D8908 |
Eliminación de cationes, macrorreticular, tamaño completo | Intercambio cationes macrorreticular |
237.00€
1 unidad |
Fecha estimada de envío: 15-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12790746
|
Thermo Scientific™
D8911 |
Ultrapura, tamaño completo | Intercambio iónico ultrapuro |
172.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11502954
|
Thermo Scientific™
D8921 |
Pretratamiento y eliminación de incrustaciones, tamaño completo | Intercambio de lecho mixto y catiónico fuerte, carbón activado |
168.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15302188
|
Thermo Scientific™
D8922 |
Ultrapura con eliminación de materia orgánica, tamaño completo | Intercambio de iones de lecho mixto con carbón activado |
181.00€
1 unidad |
Fecha estimada de envío: 05-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11850850
|
Thermo Scientific™
D8950 |
Gran capacidad, tamaño 2/3 | Intercambio iónico de doble lecho con intercambio catiónico fuerte |
145.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11512954
|
Thermo Scientific™
D8951 |
Lecho mixto de 2/3 y eliminación de materia orgánica | Intercambio de iones de lecho mixto con carbón activado |
141.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10034313
|
Thermo Scientific™
D8900 |
Soporte de cartucho con boquilla de manguera |
64.10€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Purifique volúmenes de agua de hasta 75 l/h utilizando los rentables cartuchos con boquilla de manguera Thermo Scientific™ Barnstead™. Ideales para la descalcificación, la desionización y las aplicaciones de eliminación de materia orgánica y cloro, estos cartuchos están destinados al uso con el soporte de cartucho sencillo que se monta fácilmente en la pared. Pensados para aplicaciones no presurizadas, estos cartuchos incluyen conexiones de manguera dentadas de 0,9 cm (0,375 pulg) en cada extremo. Consulte al agotamiento de la resina de cada cartucho mediante el indicador de cambio de color. Fabricado con polipropileno virgen 100 %, el sistema se puede personalizar y es la opción ideal para el trabajo rutinario del laboratorio.
- Ideal para aplicaciones con volúmenes pequeños
- La misma alta calidad de resinas utilizada en los cartuchos B-Pure
- Fabricados con polipropileno virgen 100 %
- Incluye conexiones de manguera dentadas de 0,9 cm (0,375 pulg) en cada extremo. Los cartuchos D8822, D8950 y D8951 incluyen boquilla cónica recta para tubos de 0,9 cm (0,375 pulg) de D.I.
- Indicador de cambio de color que avisa del agotamiento de la resina en un cartucho determinado