Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ LabTower™ TII
Convierta el agua del grifo en agua de alta pureza con Thermo Scientific™ Barnstead™ LabTower™ TII, una solución completa que integra purificación y depósito.
10986.52€ - 17788.50€
Especificaciones
Retención bacteriana | 99 % |
---|---|
Conductividad | De 0,1 a 1,0 μS/cm |
Feedwater Connector | NPT de 3/4 pulg |
Monitorización del agua de suministro | No |
Fuente del agua de suministro | Corriente |
Código de producto | Marca | Descripción | Rendimiento de filtrado | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Rendimiento de filtrado | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11357061
|
Thermo Scientific™
50132141 |
Barnstead LabTower TII (UV) | 40 l/h a 15 °C |
17788.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11327061
|
Thermo Scientific™
50132191 |
Barnstead LabTower™ TII | 20 l/h a 15 °C | N/A | ||||||
11337061
|
Thermo Scientific™
50132193 |
Barnstead LabTower TII (UV) | 20 l/h a 15 °C | N/A | ||||||
11347061
|
Thermo Scientific™
50132196 |
Barnstead LabTower™ TII | 40 l/h a 15 °C | N/A | ||||||
15558310
|
Thermo Scientific™
50132394 |
Barnstead TII LabTower (UV ) 60 con bomba 3L/min | 60L/hr . a 15 ° C | N/A | ||||||
Descripción
Convierta el agua del grifo en agua de alta pureza con Thermo Scientific™ Barnstead™ LabTower™ TII, una solución completa que integra purificación y depósito. Este sistema de alta tecnología está diseñado para recircular continuamente agua purificada del depósito y conservar la calidad del agua incluso en periodos de inactividad. Ahorre espacio en la mesa de trabajo gracias a este diseño autónomo que incluye un depósito integrado de 100 l. Las ruedas permiten una reubicación sencilla dentro del laboratorio.
Calidad de agua uniforme:
- El agua de laboratorio de tipo 2 cumple con las normas internacionales ASTM tipo II, CSLS-CLRW e ISO 3696.
- El sistema LabTower está diseñado para recircular continuamente agua purificada del depósito y conservar la calidad del agua incluso en periodos de inactividad.
Diseño portátil y compacto:
- Hay tres opciones de sistema disponibles con caudales de filtrado de 20, 40 o 60 l/h.
- Diseño independiente con depósito de 100 l integrado para no ocupar espacio en la mesa de trabajo.
- Las ruedas permiten su fácil reubicación.
- Los sistemas se pueden actualizar posteriormente para adaptarse a demandas de agua más altas.
Dos formas de dispensar agua:
- Dispensación directamente desde el sistema a través de la válvula de dispensación para soluciones de calibración, preparación de reactivos, llenado de contenedores, enjuagues generales, etc.
- Dispensación desde el depósito para suministrar agua a autoclaves, lavaplatos, sistema de agua ultrapura, etc.
Depósito de 100 l integrado:
- Hasta 100 l de agua de alta pureza listos para dispensarlos cuando sea necesario.
- El depósito de polipropileno de alta pureza es opaco a la luz.
- El fondo cónico permite un vaciado completo para una limpieza y desinfección eficaces.
- La configuración ajustable del volumen del depósito se puede programar para momentos de baja demanda, lo que permite almacenar solo el agua que pueda utilizar.
Información clara en la pantalla del sistema:
- La pantalla de cuatro líneas de gran tamaño está protegida con código para evitar cambios accidentales en los ajustes del sistema.
- Iluminada y fácil de leer, la pantalla ofrece información sobre la resistividad y la conductividad, así como sobre los estados del modo de funcionamiento («producción», «en espera», «higienización») y el volumen del depósito en porcentaje.
Documentación que cumple con GLP:
- LabTower TII ha sido desarrollado para cumplir o superar los requisitos de GLP.
- Los datos registrados y trazables se pueden imprimir a través de la interfaz RS-232 y de la impresora accesoria.
- La medición precisa y de alta cualificación de la conductividad se garantiza gracias a la constante de celda de 0,01 cm-1 a una precisión de ± 0,1 °C.
Pretratamiento:
- El prefiltro de 5 μm y el carbono activo del cartucho de filtro combinado protegen la membrana de OI del cloro y las partículas libres.
- El cartucho de estabilización de dureza protege a la ósmosis inversa del agua dura.
Ósmosis inversa y depósito:
- Mediante presión, se fuerza el paso del agua de pretratamiento a través del módulo permeable de ósmosis inversa, lo que elimina entre un 97 y un 99 % de los iones inorgánicos y un 99 % de las sustancias orgánicas disueltas, así como de microorganismos y partículas.
- El depósito integrado de 100 l dispone de una salida de fondo cónico para optimizar la limpieza y la higienización.
Intercambio iónico y UV:
- La membrana de OI elimina hasta el 99 % de las impurezas. El resto de iones los eliminan las resinas de alta pureza y bajo COT en el cartucho de intercambio iónico.
- La irradiación con luz UV (solo equipos TII con opción UV) elimina las bacterias o gérmenes presentes.
Especificaciones
99 % | |
NPT de 3/4 pulg | |
Corriente | |
De 10 a 1 Mohm/cm | |
Sistema de purificación de agua | |
2°C a 35°C | |
1500 mm | |
66 kg |
De 0,1 a 1,0 μS/cm | |
No | |
Tipo 2 | |
No | |
De 2 a 6 bar | |
450 mm | |
580 mm |