Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ Pacific™ RO
Código de producto. 11307001 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Rendimiento de filtrado:
12 l/h.
20 l/h
3L/hr .
40L/hr .
7 l/h
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. 11307001
Marca: Thermo Scientific™ 50132385
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Mejore la producción funcional y económica de agua de alta pureza con este sistema de ósmosis inversa de laboratorio de diseño modular.
Mejore la producción funcional y económica de agua de alta pureza con el sistema de purificación de agua Thermo Scientific™ Barnstead™ Pacific™ RO. Es un sistema de ósmosis inversa con un diseño modular específico para la producción funcional y económica de agua de gran pureza.
Características del producto
  • Cinco opciones del sistema con flujos de filtración de 3, 7, 12, 20 o 40 l/h. El diseño compacto permite instalar el sistema en la mesa del laboratorio o en la pared. La actualización sencilla del sistema permite adaptarlo en el futuro si aumenta la demanda de agua pura.
Funcionamiento fiable
  • El control por microprocesador permite el funcionamiento automático y la monitorización continua de todos los parámetros importantes. El nivel de llenado del depósito requerido se puede personalizar. El cambio automático al modo de funcionamiento garantiza la recirculación durante los períodos de inactividad.
Pantalla nítida fácil de usar
  • La resistividad y la conductividad se muestran claramente en el amplio panel de control con retroiluminación e inclinable para una visualización óptima. El estado del modo de funcionamiento indica claramente los modos de “producción”, “espera”, “y limpieza.” El nivel de llenado del depósito se muestra como un porcentaje.
Sistema de monitorización de agua de suministro integrado
  • El agua de suministro de calidad óptima es un requisito previo para el agua de gran pureza y prolonga el funcionamiento del cartucho.
Documentación conforme a las prácticas correctas de laboratorio
  • El reloj en tiempo real registra los errores y averías. El almacenamiento continuo de los datos permite recopilar la información de cuatro semanas, que se muestra con formato de texto claro. El sistema operativo está protegido con código para evitar los cambios no autorizados en la configuración del sistema. La interfaz RS-232 con intervalo ajustable por el remitente permite la sincronización personalizada de la transmisión de datos de los valores medidos y los errores a un PC o una impresora de datos. La constante de celda de 0,16 cm-1 garantiza la precisión de las mediciones de conductividad.
Pretratamiento de Pacific RO
  • Dos carcasas de filtro de cartucho dein. 25,4 cm con un prefiltro deμ5 µm + de carbón activado para evitar la entrada de partículas de >>5 µmμy altas concentraciones de cloro libre.—Incluye un cartucho estabilizador de dureza que fija el calcio y evita su precipitación.
Almacenamiento de agua pura de máxima fiabilidad
  • El depósito se fabrica con polietileno sin pigmentos. El fondo cónico facilita la limpieza, la desinfección y el vaciado completo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Retención bacteriana 99%
Descripción Pacífico Barnstead RO 3
Monitorización del agua de suministro Integrado
Caudal 3 L/hr.
Tipo de agua producto Ósmosis inversa (tipo 3)
Tipo Sistemas de purificación de agua por ósmosis inversa
Conector de agua de suministro 3/4 pulg . NPT
Presión de funcionamiento De 1,5 a 6 bar
Rendimiento de filtrado 3L/hr .
Consumo de energía 0.1kW
Intervalo de temperatura (métrico) 2°C a 35°C
Anchura (métrico) 372mm
Altura (métrico) 603mm
Fondo (métrico) 330mm
Peso neto (métrico) 21kg
Requisitos eléctricos 230 V 50/60 Hz
Tensión 230V
Frecuencia 50/60Hz
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.