Learn More
Thermo Scientific™ Lámparas UV de repuesto para sistemas de purificación de agua de punto de uso Barnstead™
Mantenga la función UV mediante lámparas UV de repuesto para sistemas de purificación de agua de Thermo Scientific™ Barnstead™.
Marca: Thermo Scientific™ 09.5002
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Mantenga la función UV mediante las lámparas UV de repuesto para sistemas de purificación de agua de Thermo Scientific™ Barnstead™, diseñadas para emplearse en sistemas de purificación de agua de puntos de uso.
Ideales para su uso con los siguientes sistemas de purificación de agua Barnstead:09.1002:
- MicroPure™ (solo sistemas UV y UV/UVF)
- Smart2Pure™ (solo sistemas UV y UV/UVF)
09.2002:
- GenPure™ (solo sistemas UV, UV/UF, UV-TOC y UF/UV-TOC)
- GenPure™ Pro (solo sistemas UV, UV/UF, UV-TOC y UF/UV-TOC)
- GenPure™ xCAD (solo sistemas UV, UV/UF, UV-TOC y UF/UV-TOC)
- LabTower™ EDI
09.4002:
- Pacific™ TII
- LabTower™ TII
09.5002:
Para depósitos de almacenamiento (solo 230 V) empleados con los siguientes sistemas de purificación de agua Barnstead:
- LabTower RO
- LabTower TII
- Pacific TII (solo 30, 60 y 100 l)
- Smart2Pure (solo 12)
Especificaciones
Lámpara UV de repuesto para depósitos de almacenamiento (solo 230 V) | |
LabTower RO, LabTower TII, Pacific (solo 30 l, 60 l y 100 l), Smart2Pure (solo 12) | |
Lámpara UV |
Título del producto
Thermo Scientific™ Lámparas UV de repuesto para sistemas de purificación de agua de punto de uso Barnstead™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido