Learn More
Thermo Scientific™ Lámparas UV de repuesto para sistemas de purificación de agua de punto de uso Barnstead™
Mantenga la función UV mediante lámparas UV de repuesto para sistemas de purificación de agua de Thermo Scientific™ Barnstead™.
Marca: Thermo Scientific™ 09.1002
Descripción
Mantenga la función UV mediante las lámparas UV de repuesto para sistemas de purificación de agua de Thermo Scientific™ Barnstead™, diseñadas para emplearse en sistemas de purificación de agua de puntos de uso.
Ideales para su uso con los siguientes sistemas de purificación de agua Barnstead:09.1002:
- MicroPure™ (solo sistemas UV y UV/UVF)
- Smart2Pure™ (solo sistemas UV y UV/UVF)
09.2002:
- GenPure™ (solo sistemas UV, UV/UF, UV-TOC y UF/UV-TOC)
- GenPure™ Pro (solo sistemas UV, UV/UF, UV-TOC y UF/UV-TOC)
- GenPure™ xCAD (solo sistemas UV, UV/UF, UV-TOC y UF/UV-TOC)
- LabTower™ EDI
09.4002:
- Pacific™ TII
- LabTower™ TII
09.5002:
Para depósitos de almacenamiento (solo 230 V) empleados con los siguientes sistemas de purificación de agua Barnstead:
- LabTower RO
- LabTower TII
- Pacific TII (solo 30, 60 y 100 l)
- Smart2Pure (solo 12)
Especificaciones
Lámpara UV de repuesto | |
MicroPure, Smart2Pure (solo UV y UV/UVF) | |
Lámpara UV |
Título del producto
Thermo Scientific™ Lámparas UV de repuesto para sistemas de purificación de agua de punto de uso Barnstead™ > Lámpara UV de repuesto, para su uso con MicroPure, Smart2Pure (solo UV y UV/UVF)
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido