Learn More
Thermo Scientific™ Accesorios para Dispensador remoto Barnstead™ RO y TII
Optimice su sistema de purificación de agua Thermo Scientific™ Barnstead™ RO y TII con estos accesorios y consumibles, incluidos filtros, cartuchos y dispensadores.
137.00€ - 1283.66€
Productos 11
Código de producto Marca Descripción Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Descripción Precio Cantidad y disponibilidad  
11496348
Ver documentos
Thermo Scientific™
AY1265X1
Conjunto de montaje de panel de control Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
10044641
Ver documentos
Thermo Scientific™
D11981
Dispensador remoto
1200.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 24-07-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
10676803
Ver documentos
Thermo Scientific™
D13661
Dispensador remoto volumétrico Accudispense Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
10091622
Ver documentos
Thermo Scientific™
D502113
Prefiltro de 1 µm
153.00€
cada uno
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
10123122
Ver documentos
Thermo Scientific™
D502114
Cartucho MPS
146.00€
cada uno
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
10646243
Ver documentos
Thermo Scientific™
D502115
Cartucho de carbono
137.00€
cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
10429813
Ver documentos
Thermo Scientific™
D502137
Cartuchos de filtro TII
421.00€
cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
10212204
Ver documentos
Thermo Scientific™
D502138
Kit de inicio
849.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 09-07-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
10550103
Ver documentos
Thermo Scientific™
D7427
Válvula de mezcla por ósmosis inversa Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
10749304
Ver documentos
Thermo Scientific™
FL1265X1
Membrana de OI
696.00€
cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
10194803
Ver documentos
Thermo Scientific™
LMX31
Lámpara ultravioleta para depósito de almacenamiento Barnstead
235.00€
cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Optimice su sistema de purificación de agua con los accesorios y consumibles Thermo Scientific™ Barnstead™ RO y TII. Estos productos, para uso con sistemas de purificación de agua Barnstead RO y TII, incluyen filtros y prefiltros, cartuchos, flotador de corte contra rebosamiento y cable de interbloqueo de bomba, así como dispensadores e impresora.
Optimice su sistema de purificación de agua con los accesorios y consumibles Thermo Scientific™ Barnstead™ RO y TII. Estos productos, para uso con sistemas de purificación de agua Barnstead RO y TII, incluyen filtros y prefiltros, cartuchos, flotador de corte contra rebosamiento y cable de interbloqueo de bomba, así como dispensadores e impresora.
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Thermo Scientific™ Accesorios para Dispensador remoto Barnstead™ RO y TII