Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ Smart2Pure™ Water Purification System with Installation
Convierta el agua corriente en agua de tipo 1 y 2 conforme normativas ASTM con el sistema de purificación de agua compacto Thermo Scientific™ Barnstead™ Smart2Pure™. produce 3 o 6 litros de agua ultrapura por hora. Smart2Pure 3 y 6 incluye un depósito de 6 l integrado para almacenar el agua de tipo 2, mientras que el Smart2Pure 12 ofrece la opción de un depósito de 30 o 60 l para una capacidad de almacenamiento personalizable.
Marca: Thermo Scientific™ 50129885INS
Descripción
Economía duradera:
Fácil de utilizar:
Depósito de 6 l inteligente integrado para Smart2Pure 3 y 6:
Smart2Pure 12 ofrece opciones de depósitos de 30 o 60 l:
Dispensador manual opcional:
Especificaciones
99 % | |
< 0,01 UFC/ml | |
NPT de 3/4 pulg | |
Corriente | |
Tipo 1 | |
Tipo 1: 18,2 Mohm/cm a 25 °C; tipo 2: de 10 a 15 Mohm/cm a 25 °C | |
De 1 a 5 ppmm | |
Depósito interno de 6 l con filtro de ventilación, cartucho OI/pretratamiento, cartucho de pulidor ultrapuro, filtro estéril de 0,2 μm, regulador de presión y lámpara UV. | |
De 1 a 6 bar | |
6 l/h a 10 °C | |
6 l/h | |
400 mm | |
100/240 V/50/60 Hz | |
50/60 Hz |
Tipo 1: 0,055 μs/cm | |
0,005 UE/ml | |
No | |
0,6/ l/min | |
No | |
No | |
De 1 a 6 bar | |
Smart2Pure 6 UV | |
<1 | |
0,06 kW | |
545 mm | |
22 kg | |
100/240 V |