Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ Smart2Pure™
Convierta el agua del grifo en agua de tipo 1 conforme a las normativas ASTM con el sistema de purificación de agua compacto Thermo Scientific™ Barnstead™ Smart2Pure™.
Marca: Thermo Scientific™ 50129872
4746.00 EUR hasta el 2024-12-15
Use el código promocional "21658" para aplicar la oferta.
Descripción
Convierta el agua del grifo en agua de tipo 1 y 2 conforme a las normativas ASTM con el sistema de purificación de agua compacto Thermo Scientific™ Barnstead™ Smart2Pure™. Se trata de un completo sistema que produce 3 o 6 litros de agua ultrapura por hora. Smart2Pure 3 y 6 disponen de un depósito de 6 l integrado para almacenar el agua de tipo 2, mientras que Smart2Pure 12 ofrece la posibilidad de un depósito de 30 o 60 l para una obtener una capacidad de almacenamiento personalizable. La dispensación es fácil y dispone de velocidad variable para controlar el flujo; la pantalla se puede inclinar para una lectura óptima. Coloque el sistema en la mesa de trabajo o móntelo en la pared.
Economía duradera:
- La purificación del agua se realiza en cartuchos independientes con conexiones rápidas Aquastop que facilitan la sustitución.
- El módulo 1 ofrece una combinación de pretratamiento y membrana de ósmosis inversa.
- El módulo 2 incluye un cartucho de pulidor que contiene una resina ultrapura de alta calidad para una pureza uniforme y una larga duración del cartucho.
Fácil de utilizar:
- La dispensación es fácil y dispone de una velocidad variable para controlar el flujo.
- La pantalla se puede inclinar para una lectura óptima.
- Hay bombillas UV y ultrafiltros UF opcionales disponibles para personalizar el agua ultrapura.
Depósito de 6 l inteligente integrado para Smart2Pure 3 y 6.
- Construido con materiales sin pigmentos
- Salida de fondo cónico que permite un drenaje completo y una limpieza y desinfección eficaces.
Smart2Pure 12 ofrece opciones de depósito (30 l o 60 l):
- La amplia abertura facilita la limpieza manual.
- El filtro esterilizado de ventilación y el desbordamiento del depósito ofrecen protección frente a la contaminación por microorganismos.
- El absorbente de CO2 opcional evita que aumenten los valores del COT a causa de la transferencia de CO2.
- El depósito de polietileno es opaco a la luz.
- La bomba de recirculación protege el agua de alta pureza de la proliferación bacteriana durante los periodos de reposo y mantiene el valor de conductividad bajo.
- Montaje en pared opcional para un sencillo ahorro de espacio.
- Salida de fondo cónico que permite un drenaje completo y una limpieza y desinfección eficaces.
Dispensador manual opcional:
- Obtenga una mayor flexibilidad añadiendo un dispensador manual con cable de 3 m (n.º de pieza: 50138221).
Especificaciones
99 % | |
< 0,01 UFC/ml | |
NPT de 3/4 pulg | |
Corriente | |
Tipo 1 | |
Tipo 1: 18,2 Mohm/cm a 25 °C; tipo 2: de 10 a 15 Mohm/cm a 25 °C | |
De 1 a 5 ppmm | |
De 1 a 6 bar | |
Smart2Pure 3 UV | |
<1 | |
0,06 kW | |
305 mm | |
400 mm | |
100/240 V/50/60 Hz | |
50/60 Hz |
Tipo 1: 0,055 μs/cm | |
0,005 UE/ml | |
No | |
0,6/ l/min | |
No | |
No | |
Sistema de purificación de agua | |
Depósito interno de 6 l con filtro de ventilación, cartucho OI/pretratamiento, cartucho de pulidor ultrapuro, filtro estéril de 0,2 μm, regulador de presión y lámpara UV. | |
De 1 a 6 bar | |
3 l/h a 10 °C | |
3 l/h | |
545 mm | |
22 kg | |
100/240 V |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.