Learn More
Thermo Scientific™ Sistema de agua de tipo 2 Barnstead™ TII
Este artículo ya no está disponible y se ha sustituido por los sistemas de purificación de agua Barnstead de última generación.
5805.62€
Especificaciones
Retención bacteriana | 99% |
---|---|
Certificaciones/conformidad | CE, CSA |
Conductividad | 0.067 to 0.1 µS/cm |
Contenido bacteriano | <1 CFU/mL |
Monitorización del agua de suministro | No |
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10464913
|
Thermo Scientific™
D14031 |
Discontinued; replacement product is 50132131 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
Este artículo ya no está disponible y se ha sustituido por los sistemas de purificación de agua Barnstead de última generación. El producto alternativo recomendado es el sistema de purificación de agua Thermo Scientific™ Barnstead™ Pacific™ TII
Características:
- Las luces indicadoras verde, amarilla y roja facilitan el manejo con información detallada del estado y de alerta.
- El sistema está disponible con velocidades de producción de 12 y 24 l/h con depósitos de almacenamiento de 30 o 60 l que se adaptan a una amplia variedad de aplicaciones.
- El sistema supervisa el agua en todos los puntos, incluido el agua de suministro, el agua de ósmosis inversa y el agua producida final.
- El sistema mide la resistividad y la temperatura.
- La pantalla extraíble puede instalarse alejada hasta 3 metros (10 pulg) de la unidad para ofrecer mayor flexibilidad.
- Diseño que ahorra espacio: la unidad se puede montar en la pared o colocarse sobre la mesa; el estado de la lámpara UV se puede supervisar en la pantalla para garantizar un agua con bajos niveles orgánicos y sin bacterias.
- El cartucho se desconecta fácilmente para una sustitución rápida y sencilla.
- El depósito de polietileno (PE) fluorado elimina la lixiviación de materiales orgánicos y protege contra la contaminación.
- La dispensación directa ofrece opciones de dispensación volumétrica (de 0,25 a 60 l) o temporizada.
- La purificación multipaso combina el pretratamiento, la ósmosis inversa, la desionización, la oxidación UV y la filtración.
- El sistema dispensa fácilmente desde la unidad o el depósito.
- El patrón de flujo exclusivo y el sistema de almacenamiento y recirculación sin igual mantienen continuos los valores del agua almacenada.
- Los controles inteligentes supervisan los datos críticos del sistema y automatizan el funcionamiento, lo que garantiza un agua de la máxima calidad.
- La sofisticada pantalla multifuncional ofrece información en tiempo real sobre la calidad del agua y otros parámetros de rendimiento y diagnóstico del sistema.
- El intuitivo menú principal multifunción dispone de mandos pulsadores para supervisar datos cruciales del sistema.
- El sistema permite un acceso sencillo a los datos de alarma y a la configuración del sistema, así como a las lecturas del funcionamiento en tiempo real, como pureza del agua, porcentaje de rechazo de ósmosis inversa, estado del cartucho y niveles del depósito.
Información para pedidos:
Los accesorios opcionales son dispensadores remotos, una impresora, un flotador de corte, un cable de interbloqueo, depósitos de almacenamiento, frascos y consumibles de repuesto. Estos productos se suministran por separado. Para obtener más detalles, póngase en contacto con su representante comercial.
Incluye:
- Soporte para pared
- Membranas de OI
- Lámpara UV
Requiere:
- Kit de inicio (D502138)
- Depósito de almacenamiento
Recomendado para:
- Preparación de medios
- Preparaciones de tampones
- Lavado de instrumental de vidrio
- Suministro de equipos
- Suministro de sistemas de agua de tipo 1
Especificaciones
99% | |
0.067 to 0.1 µS/cm | |
No | |
Type 2 | |
No | |
Water System | |
4°C to 40°C | |
1 L/min. | |
13.5 in. | |
19.5 in. | |
18.5 in. | |
100/240 VAC 50/60 Hz | |
50/60 Hz |
CE, CSA | |
<1 CFU/mL | |
Tap | |
15 Mohm.cm at 25°C | |
1 to 5 ppb | |
30 to 100 psig (2 to 6.9 bar) | |
<1 μM/mL | |
12 L/hr. | |
34.3 cm | |
49.5 cm | |
47 cm | |
100/240 VAC |