Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad Barocco (Frontier 168)
El cuero de grano entero de estilo 2brasileño combinado con nobuck añade un aspecto elegante.
225.78€ - 251.22€
Specifications
Certificaciones/conformidad | EN ISO 20345:2011, EN 12568:2010 |
---|---|
Tipo de tapón | Cordones |
Color | Azul |
Diseñar | Barocco (Frontier 168) |
Material de revestimiento | Hydro-Tec™ Sanitized Silver y cuero saludable |
Product Code | Brand | Tamaño | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Tamaño | Price | Quantity & Availability | |||||
15880740
|
Emma Safety Footwear
MM16809039 |
39 |
225.78€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15890740
|
Emma Safety Footwear
MM16809040 |
40 |
225.78€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15800750
|
Emma Safety Footwear
MM16809041 |
41 |
225.78€
1 par |
Fecha estimada de envío: 28-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15810750
|
Emma Safety Footwear
MM16809042 |
42 |
225.78€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15820750
|
Emma Safety Footwear
MM16809043 |
43 |
225.78€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15830750
|
Emma Safety Footwear
MM16809044 |
44 |
251.22€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15840750
|
Emma Safety Footwear
MM16809045 |
45 |
225.78€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15850750
|
Emma Safety Footwear
MM16809047 |
47 |
225.78€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15860750
|
Emma Safety Footwear
MM16809048 |
48 |
225.78€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Description
- S3-Zapatos de seguridad con suela para trabajar en condiciones húmedas.
- Suela de TPU
- Cuero de grano entero
- Certificado ESD
- Forro sin cromo
- Hydro-Tec™ Sanitized Silver
Specifications
EN ISO 20345:2011, EN 12568:2010 | |
Azul | |
Hydro-Tec™ Sanitized Silver y cuero saludable | |
Acero |
Cordones | |
Barocco (Frontier 168) | |
Cuero |