Learn More
Gilac™ Barrel with Metal Toggle Joint Closure
Código de producto. 11762545
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 L
50 L
100 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11762545
Marca: Gilac™ G173421
Edge
Food contact certified plastic Barrel with Metal Toggle Joint Closure. Suitable for a large number of uses (brining, pickling etc.).
  • Food contact certified plastic barrel
  • Suitable for a large number of uses (brining, pickling etc.) when transporting and storing liquid or solid food products
  • Global and specific migration test approved
  • Contents are protected from contamination thanks to its watertight lid
  • Handling is easy and can be opened completely
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Food Contact Certified
Cierre incluido Sí
Tipo de producto Barril de comida
Tipo de tapón Metal Toggle Joint
Capacidad (imperial) 7.9 gal.
Capacidad (métrico) 30 L
Color White
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Temperatura máxima De –40 a 90 °C
Cantidad 1 unidad
Forma Round
Altura (imperial) 1.4 ft.
Altura (métrico) 430 mm
Diámetro interior (imperial) 10.6 in.
Diámetro exterior (imperial) 1.1 ft.
Diámetro interior (métrico) 270 mm
Diámetro exterior (métrico) 338 mm
Peso (imperial) 3.5 lb.
Peso (métrico) 1.6 kg