Learn More
Buerkle™ Válvula de barril
La válvula de barril permite un vaciado rápido y limpio incluso con líquidos muy viscosos. Adecuado para barril de metal con junta roscada de barril metálico TriSure BSP de 5,08 cm (2 pulg).
Marca: Buerkle™ 0536-0010
138.98 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23267" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.53000kg
Descripción
- Abre, vacía y vuelve a cerrar el cierre de barril incluso con barriles llenos y tumbados sin tener que moverlos.
- Poliprolipeno reforzado con fibra de vidrio
- Juntas de NBR
Especificaciones
Azul | |
Polipropileno reforzado con fibra de vidrio | |
Barril con TriSure BSP de 5,08 cm (2 in) |