Learn More
Invitrogen™ Puntas de barrera (filtro), tamaño de 1000 μl
El filtro de aerosol evita la contaminación cruzada de las muestras. Suministrado en diez gradillas, cada una con 96 puntas.
Marca: Invitrogen™ AM12665TS
124.00 EUR hasta el 2024-09-28
Use el código promocional "21626" para aplicar la oferta.
Alertas:
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21626
Descripción
- Las puntas de barrera Ambion evitan la contaminación cruzada de las muestras mediante un filtro de aerosol
- Están libres de ARNasa y ADNasa y son ideales para manipular ARN, aplicaciones de PCR y para trabajar con radioisótopos o sustancias químicas tóxicas.
- Se proporcionan diez gradillas con 96 puntas cada una
- Las puntas son compatibles con Eppendorf, Finnpipette, Oxford Benchmate, Pipetman y otras marcas de micropipetas
- Cada lote de puntas se somete a pruebas rigurosas para comprobar la contaminación por ARNasa y para certificar que están libres de nucleasas.
Especificaciones
1000 μl | |
Estéril | |
Punta con filtro | |
Incluye 10 gradillas con 96 puntas cada una. Almacenar a temperatura ambiente. |
|
Compatibilidad universal |
Con filtro | |
Gradilla | |
10 racks | |
Temperatura ambiente | |
Invitrogen™ |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.