Learn More
Afora™ Basculan Dispensers
96.00€ - 115.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Dispensador de Basculan |
---|---|
Cantidad de embalaje | 1 unidad |
Código de producto | Marca | Capacidad de flujo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad de flujo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12028922
|
Afora™
6501/2 |
1 ml |
96.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12048922
|
Afora™
6502/2 |
2 ml |
115.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Specifications
Dispensador de Basculan | |
1 unidad |