Learn More
asecos™ panel de zócalo
asecos panel de zócalo
47.00€ - 57.00€
Especificaciones
Fondo exterior (métrico) | 536 mm |
---|---|
Material | Caja de cartón |
Tipo de producto | Panel de zócalo |
Altura exterior (métrico) | 88 mm |
Revestimiento de superficie | Resina de melamina laminada |
Código de producto | Marca | Anchura exterior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Anchura exterior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15957376
|
asecos™
31923 |
486 mm |
47.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15461425
|
asecos™
31924 |
786 mm |
53.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15967376
|
asecos™
31925 |
1086 mm |
57.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- panel de zócalo
- melamina endurecida RAL 7016
- para los modelos: Q15, Q30
- para armarios altos Anchura del cuerpo 600 cm
- Dimensiones exterior: A x F x H (mm) 486 x 536 x 88
Especificaciones
536 mm | |
Panel de zócalo | |
Resina de melamina laminada |
Caja de cartón | |
88 mm |