Learn More
asecos™ panel de zócalo
asecos panel de zócalo con pies ajustables (melamina endurecida)
90.00€ - 100.00€
Especificaciones
Fondo exterior (métrico) 536 mm
Color Gris
Material Caja de cartón
Tipo de producto Panel de zócalo
Altura exterior (métrico) 88 mm
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Anchura exterior (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Anchura exterior (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
15337433
Ver documentos
asecos™
31004
486 mm
90.00€
cada uno
15317433
Ver documentos
asecos™
31010
786 mm
100.00€
cada uno
Descripción
Descripción
  • panel de zócalo
  • melamina endurecida RAL 7016
  • para los modelos: Q15, Q30
  • para armarios altos Anchura del cuerpo 600 cm
  • Dimensiones exterior: A x F x H (mm) 486 x 536 x 88
  • con pies ajustables
Especificaciones
Especificaciones
536 mm
Caja de cartón
88 mm
Gris
Panel de zócalo
Resina de melamina laminada