Learn More
Eppendorf™ Entrega de guante blanco por unidad
Delivery on the ground floor or on a different floor with freight elevator inkl. unpacking and taking back of packaging. Shipment with stair climb to be ordered when needed.
Marca:  Eppendorf™ 2277000002
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15773685
  • 352.00€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Entrega de guante blanco por unidad
  • Entrega en planta baja o en otra planta con montacargas incl. desembalaje y recogida del material de embalaje
  • Envío con sube escaleras a pedir cuando sea necesario
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Entrega con guante blanco por unidad (>180 kg)
White glove delivery (shipment with stair climb to be added when needed)
SDS
Documentos Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Eppendorf™ Entrega de guante blanco por unidad > <100 kg