Learn More
Cleaver Scientific Campana de documentación básica de gel
Un cofre de documentación de gel de bajo coste y fácil de usar para su uso con un teléfono móvil.Reduce el fondo de la luz ambiente cuando se utilizan transiluminadores de luz azul.
Marca: Cleaver Scientific GDH-BASIC
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Coloque la campana sobre un transiluminador de luz azul
- Utilice un teléfono para acercar y tomar una imagen
- Transfiera las imágenes del teléfono al software de análisis
- Ideal para el uso educativo o donde los bajos costes son importantes
Especificaciones
Teléfono móvil | |
GDH-BASIC | |
Cubierta de documentación de geles |