Learn More
Memmert™ Baños de agua de serie básica
Código de producto. 10329342 Tienda Memmert Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
7 L
10 L
14 L
22 L
29 L
45 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10329342
Marca: Memmert™ WNB10
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Corrosion-resistant stainless steel water bath. Memmert™ Basic Series Water Baths feature precise electronics and multiple temperature protection to guarantee the highest level of safety in the laboratory.
  • Controlador de temperatura de PID por microprocesador
  • Indicador digital
  • Protección contra el exceso de temperatura
  • Temporizador digital integrado
Especificaciones
Tipo de controlador Microprocesador PID
Capacidad (métrico) 10 L
Certificaciones/conformidad CE, VDE, GS
Pantalla Digital LED
Para utilizar con (aplicación) Para laboratorios de investigación, alimentos y bebidas, control de temperatura
Material Acero inoxidable
Modelo WNB 10
Temperatura máxima (métrico) 95°C
Resolución de temperatura ±0.1°C
Longitud (métrico) 578 mm
Longitud (métrico) interior 350 mm
Anchura (métrico) 356 mm
Anchura (métrico) interior 210 mm
Altura (métrico) 238 mm
Altura (métrico) interior 140 mm
Fondo interior (métrico) 350 mm
Peso con embalaje (métrico) 17 kg
Peso (métrico) 13 kg
Tensión 230 V
Vataje 1,2 kW
Frecuencia 50/60 Hz