Learn More
Memmert™ Baños de agua de serie básica
Corrosion-resistant stainless steel water bath. Memmert™ Basic Series Water Baths feature precise electronics and multiple temperature protection to guarantee the highest level of safety in the laboratory.
695.00€ - 1295.00€
Especificaciones
Tipo de controlador | Microprocesador PID |
---|---|
Certificaciones/conformidad | CE, VDE, GS |
Pantalla | Digital LED |
Para utilizar con (aplicación) | Para laboratorios de investigación, alimentos y bebidas, control de temperatura |
Material | Acero inoxidable |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10003832
|
Memmert™
WNB45 |
45 L | |||||||
10185702
|
Memmert™
WNB22 |
22 L | |||||||
10573693
|
Memmert™
WNB14 |
14 L | |||||||
10329342
|
Memmert™
WNB10 |
10 L | |||||||
10433302
|
Memmert™
WNB29 |
29 L | |||||||
10738303
|
Memmert™
WNB7 |
7 L | |||||||
Descripción
Construcción entera de acero inoxidable• Puesta en marcha diferida
• Alarma visual
Especificaciones
Microprocesador PID | |
Digital LED | |
Acero inoxidable | |
±0.1°C | |
50/60 Hz |
CE, VDE, GS | |
Para laboratorios de investigación, alimentos y bebidas, control de temperatura | |
95°C | |
230 V |