Learn More
Lonza™ Basic SMC Nucleofector™ Kit
Click to view available options
N.º de reacciones:
25
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | 4°C |
| Vector | pmaxGFP™ |
| Para utilizar con (equipo) | Nucleofector™ II/2b |
| Para utilizar con (aplicación) | Primary mammalian smooth muscle cells |
| Incluye | 2.25mL Basic Nucleofector Solution for Mammalian SMC, 0.5mL Supplement, 30μg pmaxGFP™ Vector, 25 Certified cuvettes, 25 Plastic Pipettes |
| N.º de reacciones | 25 |
| Tipo de producto | Basic SMC Nucleofector Kit |
| Cantidad | 1 Each |