Learn More
Thermo Scientific™ Mezclador vórtex básico
Código de producto. p-9405001 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Tipo de tapón:
Enchufe de la UE, Reino Unido y CN
Certificaciones/conformidad:
CE
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17328272
Marca: Thermo Scientific™ 88882012
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Includes
Standard package includes the Rubber platform 88882120 x 1
El mezclador vórtex básico Thermo Scientific™ es ideal para una mezcla rápida y uniforme de muestras con un control de velocidad preciso.
El mezclador vórtex básico Thermo Scientific™ proporciona capacidades de mezcla completas para ensayos enzimáticos y RIA, mezclas generales de tubos de ensayo, ensayos bioquímicos, preparación de dilución vírica, ensayos precipitados, vórtices de suspensión celular y mezcla de muestras de tejido.
  • Pantalla digital de velocidad
  • Modos continuo y táctil
  • Intervalo de velocidad: De 200 a 3000 rpm
  • Exactitud de la velocidad: ± 5 % rpm
  • Prácticos ajustes de velocidad mediante control por mando
  • Estable para operaciones a largo plazo
  • Varios accesorios para diferentes recipientes
Información de órdenes
Solicite varios accesorios como adaptador para varias aplicaciones
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Órbita 4 mm
Capacidad portante (métrico) 0,5 kg
Intervalo de velocidad De 200 rpm a 3000 rpm
Requisitos eléctricos 100/240 V
Admite Tubos
Certificaciones/conformidad CE
Tipo de tapón Enchufe de la UE, Reino Unido y CN
Frecuencia 50/60 Hz
Material Carcasa de ABS
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 290 x 270 x 240 mm (11,4 x 10,7 x 9,4 in)
Longitud (imperial) 11,4 in
Longitud (métrico) 290 mm
Peso con embalaje (imperial) 14,99 lb
Peso con embalaje (métrico) 6,8 kg
Peso (imperial) 14,33 lb
Peso (métrico) 6,5 kg
Modelo Mezclador Vortex básico
Pantalla Digital
Para utilizar con (equipo) Accesorios: 88882120, 88882121, 88882122, 88882123, 88882124, 88882125, 88882126, 88882127
Incluye Plataforma de caucho 88882120
Clasificación IP IP 32
Tipo de motor Motor de CC
N.º de posiciones 19
Modos de funcionamiento Táctil, continuo
Garantía y oferta de servicio 2 años