Learn More
Multiroir Controlec™ Cajas de almacenamiento apilables BASICBOX
Código de producto. 15859475
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1,7 L
2,3 L
3,5 L
9 L
15 L
20 L
30 L
52 L
134 L
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
205 x 170 x 75 mm
205 x 170 x 100 mm
205 x 170 x 145 mm
328 x 250 x 190 mm
380 x 330 x 213 mm
425 x 330 x 213 mm
595 x 395 x 170 mm
595 x 395 x 310 mm
780 x 570 x 400 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15859475
Marca: Multiroir Controlec™ 18721
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Apílelas fácilmente una sobre otra de una manera estable y segura. Las cajas de almacenamiento apilables Multiroir Controlec™ BASICBOX están fabricadas con plástico transparente con una tapa empotrada encajable y esquinas redondeadas para un almacenamiento cómodo de los productos alimenticios o cualquier producto. Disponibles en diversos tamaños.
La serie BASICBOX es una excelente y fiable solución de almacenamiento para todos los productos y los productos alimenticios.
  • Fabricada con PP reciclable
  • Perfecta para la industria alimentaria
  • Translúcido para ofrecer una visión general perfecta del contenido
  • La tapa se encaja en la parte inferior mediante una bisagra en los laterales de la caja
  • Tapa muy rebajada para una gran estabilidad cuando se apila
  • Las esquinas redondeadas garantizan la seguridad de uso
  • Temperatura de –20 °C a +70 °C
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1,7 L
Color del tapón Translúcido
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón Tapa empotrada y encajable
Color Translúcido
Material Polipropileno
Forma Rectangulares
Para utilizar con (aplicación) Sector alimentario
Incluye Tapa
Tipo de montaje Apilable
N.º de compartimentos 1
Tipo de producto Archivador de portaobjetos Shandon
Apilables Sí
Modelo BASICBOX
Intervalo de temperatura (métrico) De -20 °C a +70 °C
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 205 x 170 x 75 mm
Longitud (métrico) 205 mm
Anchura (métrico) 170 mm
Altura (métrico) 75 mm