missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brannan™ Batch Sampling Blood Bank Thermometer with Calibration Certificate
Precision test batch sampling blood bank thermometers sealed into a 30 mL polypropylene bottle containing a heat transfer medium, ideally suited to monitor the temperature of samples in a controlled storage. Complete with traceable calibration.
162.00€ - 208.00€
Especificaciones
Relleno del frasco | Customer to fill with monopropylene glycol or other heat transfer medium before use |
---|---|
Puntos de calibración | 0°C, 10°C, 20°C |
Para utilizar con (aplicación) | Monitor temperature of samples in a controlled storage |
Altura (imperial) | 5.71 in. |
Altura (métrico) | 14.5 cm |
Código de producto | Marca | Calibrated | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Calibrated | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
17852978
|
Brannan™
22/100/2 + 49/101/0 |
3 Point Traceable |
162.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
17823108
|
Brannan™
22/100/2 + 49/503/0 |
3 UKAS Traceable |
208.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- Non-hazardous LO-tox™ filling
- Bottle should be filled with monpropylene glycol or other heat transfer medium before use
- Temperature measurement unaffected by short term fluctuations
- Temperature range: -5°C to +20°C
- Supplied with calibration and statement of accuracy
- Made in UK
Especificaciones
Customer to fill with monopropylene glycol or other heat transfer medium before use | |
Monitor temperature of samples in a controlled storage | |
14.5 cm | |
14.5 cm | |
No | |
55.5 g | |
68 °F | |
23 °F | |
23°F to 68°F | |
None | |
0,5 °C | |
3.5 cm |
0°C, 10°C, 20°C | |
5.71 in. | |
Polypropylene bottle and glass thermometer | |
Glass | |
1.9577 oz. | |
0.14 in. | |
+20°C | |
-5°C | |
De -5 °C a +20 °C | |
± 0.7°C | |
None |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Brannan™ Batch Sampling Blood Bank Thermometer with Calibration Certificate