Learn More
Brannan™ Termómetros de refrigerador para muestreo por lotes
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -30 °C a +0 °C
De -5 °C a +20 °C
Para utilizar con (aplicación):
Congeladores
Refrigeración para bancos de sangre
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
El termómetro de escala corta instalado en un frasco sellado confirma las condiciones típicas a las que se someten los lotes en proceso o almacenamiento.
- Ayuda a suavizar las fluctuaciones de temperatura causadas por los termostatos o la apertura de los armarios.
- Identificable con estándares reconocidos con números de serie individuales y declaración de precisión.
- Relleno de alcohol azul de baja toxicidad.
- Marcas permanentes.
- Fijación magnética o independiente.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Certificado UKAS |
| Para utilizar con (aplicación) | Refrigeración para bancos de sangre |
| Longitud (métrico) | 145 mm |
| Relleno del termómetro | Alcohol azul |
| Tipo de producto | Termómetro de muestreo por lotes |
| Temperatura máxima | 20 °C |
| Temperatura mín. (métrico) | − 5 °C |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -5 °C a +20 °C |
| Exactitud | ± 0.7°C |