Learn More
JP Selecta™ Baño con agitación recíproca Unictronic
Código de producto. 12072365
Click to view available options
Capacidad (métrico):
27 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 12072365
Marca: JP Selecta™ 6032011
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Adecuado para cultivo celular y muestras biológicas, levaduras y aplicaciones generales que requieren temperaturas estables y reproducibles. Baño con agitación recíproca JP Selecta™ Unironic tiene pantalla digital y selección de temperatura, oscilaciones y tiempo.
  • Bandeja deslizante de movimiento lineal de 10 a 100 oscilaciones por min., con longitud de carrera variable 32 de o 46 mm.
  • Sensor de temperatura Pt100: resistente al calor
  • Soporte de bastidor de gradilla de acero inoxidable AISI 304
  • Puede acomodar una selección de matraces y gradillas
  • Depósito interno con caja externa de acero inoxidable AISI 304
  • Grifo de drenaje integrado
Panel de control:
  • Interruptor de alimentación principal
  • Pantalla LCD que muestra: Temperatura, oscilaciones por minuto y tiempo
  • Alarmas: juste de temperatura y fallo de sonda
  • Configuración: °C o °F, calibración de la temperatura y ajuste los límites de temperatura de funcionamiento
  • Pulsador start/stop
  • Pulse el botón para reducir el valor
  • Pulse el botón para aumentar el valor
  • Botón de selección de parámetros: temperatura, golpes por minuto y tiempo
  • Botón para la configuración
Especificaciones
Capacidad (métrico) 27 l
Anchura (métrico) 48 cm
Altura (métrico) 18 cm
Fondo (métrico) 29 cm
Peso (métrico) 43 kg
Vataje 1750 W