Learn More
Batimastat, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Descripción
Potent, broad spectrum MMP inhibitor (IC50 values are 3, 4, 4, 6 and 20 nM for MMP -1, -2, -9, -7 and -3 respectively). Exhibits antiproliferative, anti-invasive and antimetastatic activity in human ovarian carcinoma xenografts in vivo.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Batimastat |
Cantidad | 10 mg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 477.64 |
Porcentaje de pureza | >99% |