Learn More
Testo™ Baterías
Utilice esta batería con una gran variedad de productos.Las baterías Testo™ son compatibles con los registradores de datos Testo.
en la oferta - 61.95€
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10002772
|
Testo™
0515 0177 |
Para Testo: 175-T1, 175-T2, 177 |
en la oferta
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10192492
|
Testo™
0515 0175 |
Para Testo: 175-T3, 175-H1, 175-H2, 175-S1, 175-S2 | N/A | ||||||
11881724
|
Testo™
2005150019 |
For Testo 175-T3/175-H1/175-H2/S1 | N/A | ||||||
Descripción
- 3,6V
- 0.8Ah
- ½AA
Especificaciones
Batería |