Learn More
Asecos™ Gabinete de carga de la batería ION-CLASSIC-90
Almacenamiento activo seguro de baterías de iones de litio con sistema integrado de advertencia / extinción de incendios de 3 etapas
7727.40€ - 8919.90€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | 90 minutos de resistencia al fuego, tipo probado de acuerdo con la norma EN 14470-1, conformidad CE |
---|---|
Color | Gris antracita (RAL 7016)/azul genciana (RAL 5010), Azul genciana |
Dimensiones (Pr x An x Al) | 615 × 1193 × 2224 mm |
Dimensiones interiores (F x An x Al) | 522 × 1050 × 1647 mm |
Material | Acero laminado |
Alertas:
For indoor use only
Código de producto | Marca | Descripción | N.º de estantes | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | N.º de estantes | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
16274561
|
Asecos™
3727604738082 |
Versión de la UE | 5 |
8522.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-11-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
16329416
|
Asecos™
3727604738081 |
Versión de la UE | 4 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
16319416
|
Asecos™
3727604738080 |
Versión de la UE | 3 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
16339416
|
Asecos™
3727604738083 |
Versión de la UE | 6 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
Almacenamiento activo seguro de baterías de iones de litio con sistema integrado de advertencia de 3 etapas y supresión de incendios
Funcionamiento / construcción
- Construcción sólida y duradera: Cuerpo exterior con recubrimiento de melamina, de alta calidad y resistente a arañazos, puertas con 3 bisagras, mecanismo de cierre completo y elementos de seguridad fuera de la zona de almacenamiento para evitar la corrosión
- Ningún uso no autorizado: Puertas con cerradura de cilindro de perfil con indicador del estado de cierre rojo/verde (adaptable a llave maestra)
- Transporte sencillo: Zócalo de transporte integrado, panel de zócalo opcional
- Fácil instalación: Pies ajustables para salvar las irregularidades del suelo
- Ventilación: Conductos de aire integrados listos para conexión (DN 75) a un sistema de ventilación forzada. Indicador del flujo de aire de la ventilación
- Almacenamiento y carga seguros: sistema instalado de advertencia de 3 etapas y supresión de incendios que incluye detector de humos, sensor de temperatura, alarmas visual y acústica y unidad de supresión de incendios; se activa automáticamente en caso de incendio; enchufe listo para la conexión a la red eléctrica.
Especificaciones
90 minutos de resistencia al fuego, tipo probado de acuerdo con la norma EN 14470-1, conformidad CE | |
615 × 1193 × 2224 mm | |
Acero laminado | |
Puertas de 2 hojas | |
Sumidero inferior (acero laminado con revestimiento en polvo), capacidad de 33 l | |
IO90.195.120.K3.WDC | |
Rejilla |
Gris antracita (RAL 7016)/azul genciana (RAL 5010), Azul genciana | |
522 × 1050 × 1647 mm | |
Armario de carga | |
Almacenamiento activo seguro de baterías de iones de litio | |
180 kg | |
2 | |
Con textura revestida en polvo |