Learn More
Brannan™ Hidrómetros Baumé
Click to view available options
Intervalo de Baume:
Desde 0 hasta 50
Desde 0 hasta 70
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Para usar con líquidos más pesados que el agua con una tensión superficial media.Los hidrómetros Brannan™ Baumé miden 250 mm de largo y se ajustan a 15,6 °C.
Utilizan la relación aceptada donde 0 ° Baumé equivale a un SG 60/60 °F de 1,00.
- Adecuados para líquidos de tensión superficial media
- Material: vidrio sodocálcico, lastre de granalla de acero y resina de parafina sintética
- Longitud total: 250 mm
- Diámetro de la bombilla: Hasta 19 mm
- Peso aproximado: 25 g (más tubo protector de plástico de 11 g)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Hidrómetro Baume |
| Longitud (métrico) | 250 mm |
| Incluye | Cubierta protectora de plástico |
| Exactitud Baume | ±2,0 |
| Divisiones Baume | 1 |
| Diámetro exterior (métrico) | 19 mm (lámpara) |
| Material | Vidrio sodocálcico, lastre de granalla de acero y resina de parafina sintética |
| Peso con embalaje (métrico) | 36 g |
| Peso (métrico) | 25 g (más tubo de 11 g) |
| Intervalo de Baume | Desde 0 hasta 70 |
| Mostrar más |