Learn More
Bax Antibody (BAX/8960R) [Janelia Fluor™ 635], Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP3-23999JF635
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 30162230
  • 652.00€ / 0.10 ml
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Bax Monoclonal antibody specifically detects Bax in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
Bax
Monoclonal
Janelia Fluor 635
apoptosis regulator BAX, BCL2-associated X protein, Bcl2-L-4, BCL2L4bcl2-L-4, Bcl-2-like protein 4
Recombinant full-length human Bax protein
0.1 mL
Apoptosis, Cancer, Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers, Tumor Suppressors
581
Store at 4°C in the dark.
IgG κ
Immunohistochemistry (Paraffin)
BAX/8960R
50mM Sodium Borate
Rabbit
Protein A or G purified
RUO
Primary
Human
Purified