Learn More
Bollé Safety Baxter Safety Goggles
Click to view available options
Tinción de lente:
Ahumado
CSP
Descripción
- Montura envolvente
- Espuma impermeable
- Sistema ingenioso para fijar la correa
- Protección contra aerosoles, sólidos, líquidos y polvo
- Las gafas de seguridad Baxter están disponibles con una variedad de atributos destacados y certificados, entre los que se incluyen los siguientes (consulte las especificaciones por modelo):
- EN 166: Resistencia mínima garantizada de las gafas de protección contra riesgos cotidianos, como dejar caer las gafas de protección al suelo, envejecimiento por exposición a la luz, exposición al calor o la corrosión, etc.
- EN 170, riesgos relacionados con radiaciones - Protección UV: La protección filtra la radiación ultravioleta. Este tipo de protección se recomienda especialmente durante actividades en las que predomina la fuente de radiación ultravioleta, como lámparas de vapor de mercurio, actínicos o germicidas. Niveles de aplicación: 2-1.2, 2C-1.2, color de la lente: transparente, azul, amarillo o verde. Al añadir el código «C», el soporte indica un buen reconocimiento del color.
- EN 172, riesgos de radiación solar: Filtro de protección contra las radiaciones solares industriales. Recomendado para trabajos en el exterior, la norma EN172 garantiza una protección del 99,99 % de las radiaciones solares ultravioletas. Niveles de aplicación: 5-3.1 (Polarizado) 5-2 (Twilight), 5-1.4 (ESP o CSP), 5/1.1-1.4 (Contraste), 5-2.5 y 5 a 4.1 (Ahumado). Color de la lente: depende de la tecnología de la lente.
- Riesgo químico 3: Protección química contra gotas o salpicaduras de líquido. Gafas, gafas adaptadas con correa o protector facial obligatorio.
- Riesgo químico 4: Protección química contra partículas de polvo de gran tamaño > 5 micrómetros. Gafas obligatorias.
- Riesgo químico 5: Protección química contra el gas y partículas finas de polvo < 5 micrones (gafas estancas obligatorias).
- Riesgo mecánico B: impacto de energía media: Impacto de energía media, resiste una bola de 6 mm y 0,86 g a 120 m/seg
- Riesgo mecánico F: energía de bajo impacto: Energía de bajo impacto, resiste una bola de 6 mm y 0,86 g a 45 m/seg.
- Riesgo mecánico T: partículas lanzadas a gran velocidad a una temperatura extrema: La letra T, inmediatamente después del símbolo de resistencia mecánica, autoriza la utilización para las partículas lanzadas a gran velocidad a una temperatura extrema.
- Resistencia a daños superficiales por partículas finas K (opción EN166): el revestimiento antiarañazos, K, proporciona un revestimiento mejorado con certificación de arañazos.
- Resistencia al empañamiento N (opción EN166): el revestimiento antivaho, N, es un tratamiento antivaho certificado.
- Revestimiento CSP: este innovador revestimiento es una solución efectiva para todas las actividades que alteran la exposición a la luz brillante con la de poca intensidad, a la vez que es adecuada para entornos con temperaturas extremas de calor y frío.
- Revestimiento Platinum™:& El nuevo revestimiento exclusivo resistente a arañazos y al vaho garantiza aún más la seguridad, la fiabilidad y la comodidad. Lavable (agua y jabón), este revestimiento permanente aplicado a ambos lados de la lente lo hace muy resistente a los arañazos y retrasa de forma duradera la aparición de empañamiento.
- Clase óptica: Clase 1, trabajo continuo, usadas permanentemente.
- Norma europea CE: Montura marcada para indicar que cumplen con la norma CE.
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN166, EN170, EN172/5-1.4, riesgo químico 3/4/5, riesgo mecánico B/F/T, resistentes a arañazos K, antivaho N, clase óptica 1, CE |
Tipo de lente | Resistentes a sustancias químicas |
Revestimiento de lente | Antivaho, Resistentes a impactos, Resistente a los arañazos, AntiUV |
Descripción | Modelo BAXCSP |
Tinción de lente | CSP |
Tipo de producto | Gafas de seguridad |
Para utilizar con (aplicación) | Interiores/exteriores, protección, desgaste continuo |
Incluye | Correa de nailon ajustable, espuma impermeable |
N.º por caja | 240/caja |
N.° por paquete | 1/bolsa, 10/paquete |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-5 of 11
Videos
-
Bolle Safety Platinum coating
-
Bolle Safety Platinum efficiency demonstration
Documentos
Product Information
Specification Sheets
BAXTER
Tamaño : 760.8 kB
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Prepárese para la seguridad
Ahorre hasta un 94% en guantes, ropa y mucho másPromo Code: 24131Expires: 2025-06-08
New Offer Compre ahora
Título del producto
Bollé Safety Baxter Safety Goggles >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido