Learn More
Bollé Safety Gafas de seguridad transparentes Baxter Platinum™
14.64 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23287" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "23287" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Tipo de producto: Gafas de seguridad Baxter, modelo BAXPS
Descripción
- Protección eficaz contra aerosoles sólidos y líquidos y contra el polvo
- Ajuste cómodo
- Diseño de policarbonato
- Modelos disponibles con lentes transparentes, ahumadas o CSP (filtro de luz azul)
- Correa de espuma impermeable desmontable
- Todos los modelos tienen un revestimiento de lente antiarañazos y antivaho Platinum™
- Certificaciones EN166 FT CE
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN 166: FT CE |
Tipo de lente | 2,2 mm, curva 8 |
Revestimiento de lente | Antivaho, Resistentes a arañazos |
Tinción de lente | Transparente |
Tipo de producto | Gafas de seguridad Baxter, modelo BAXPSI |
Para utilizar con (aplicación) | Para una protección eficaz contra aerosoles de sólidos y líquidos, polvo e impactos de baja energía |
Color de marco | Negro |
Material de la banda de sujeción | Espuma de nailon |
Incluye | Correa desmontable |
Lens Material | Policarbonato |