missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bazedoxifene acetate, MedChemExpress

Código de producto. 16404167
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16404167

Marca: Medchem Express HYA0036

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Bazedoxifene acetate (TSE-424 acetate) is an oral, nonsteroidal selective estrogen receptor modulator (SERM), with IC50s of 23 nM and 99 nM for ERα and ERβ, respectively. Bazedoxifene acetate can be used for the research of osteoporosis. Bazedoxifene acetate also acts as an inhibitor of IL-6/GP130 protein-protein interactions and can be used for the research of pancreatic cancer.

Bazedoxifene acetate (TSE-424 acetate) is an oral, nonsteroidal selective estrogen receptor modulator (SERM), with IC50s of 23 nM and 99 nM for ERα and ERβ, respectively. Bazedoxifene acetate can be used for the research of osteoporosis. Bazedoxifene acetate also acts as an inhibitor of IL-6/GP130 protein-protein interactions and can be used for the research of pancreatic cancer.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Bazedoxifene acetate
CAS 198481-33-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C32H38N2O5
Cantidad 50 mg
Sinónimo TSE-424 acetate
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (188.45 mM) ∣H2O : 1 mg/mL (1.88 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=C(C2=CC=C(O)C=C2)N(CC3=CC=C(OCCN4CCCCCC4)C=C3)C5=CC=C(O)C=C51.CC(O)=O
Peso molecular (g/mol) 530.65
Formula Weight (peso de la fórmula) 530.65
Porcentaje de pureza 99.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Corrección del contenido de un producto

El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado