Learn More
Bazedoxifene, MedChemExpress
Código de producto. 16470708
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
Código de producto. 16470708
Marca: Medchem Express HYA0031
MedChemExpress Bazedoxifene (TSE-424) is an oral, BBB-penetrant nonsteroidal selective estrogen receptor modulator (SERM), with IC50s of 23 nM and 99 nM for ERα and ERβ, respectively. Bazedoxifene can be used for the research of osteoporosis. Bazedoxifene also acts as an inhibitor of IL-6/GP130 protein-protein interactions and can be used for the research of pancreatic cancer.
Bazedoxifene (TSE-424) is an oral, BBB-penetrant nonsteroidal selective estrogen receptor modulator (SERM), with IC50s of 23 nM and 99 nM for ERα and ERβ, respectively. Bazedoxifene can be used for the research of osteoporosis. Bazedoxifene also acts as an inhibitor of IL-6/GP130 protein-protein interactions and can be used for the research of pancreatic cancer.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bazedoxifene
CAS 198481-32-2
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C30H34N2O3
Cantidad 5 mg
Sinónimo TSE-424
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (212.49 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=C(C2=CC=C(O)C=C2)N(CC3=CC=C(OCCN4CCCCCC4)C=C3)C5=CC=C(O)C=C51
Peso molecular (g/mol) 470.6
Formula Weight (peso de la fórmula) 470.6
Porcentaje de pureza 98.7%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.