Learn More
RETSCH BB 100 Model Jaw Crushers
Designed for the rapid, effective crushing and pre-crushing of medium-hard, hard, brittle and tough materials. Retsch™ BB 100 Model Jaw Crushers are ideal for sample preparation in laboratories and industrial plants.
Marca: RETSCH 20.052.0004
Descripción
- Excelente rendimiento de trituración
- Amplia gama de materiales para una molienda sin contaminación
- Compensación de desgaste con ajuste de punto cero
- Ajuste continuo de anchura de separación
- Protección contra sobrecarga
- Tolva de alimentación sin rebote con abrazadera de liberación rápida
- Freno de motor con conmutador de seguridad
- Cámara de molienda fácil de limpiar
- Molienda continua
- Conector para extraer polvo
Especificaciones
Triturador de mandíbula | |
Analógico | |
Para pretriturar productos duros y quebradizos con >3 grados de dureza en la escala de Mohs | |
50 Hz | |
800 mm | |
BB 100 | |
400 V | |
320 mm |
800 x 320 x 960 mm | |
400 V/50 Hz | |
960 mm | |
IP54 | |
Acero inoxidable | |
Motor de 1 fase/motor de 3 fases | |
750 W |