Learn More
RETSCH BB 300 Model Jaw Crushers
Designed for the rapid, effective crushing and pre-crushing of medium-hard, hard, brittle and tough materials. Retsch™ BB 300 Model Jaw Crushers are ideal for sample preparation in laboratories and industrial plants.
77180.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Triturador de mandíbula |
---|---|
Certificaciones/conformidad | Certificado CE |
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 1600 x 670 x 1450 mm |
Altura (métrico) | 1450 mm |
Clasificación IP | IP54 |
Código de producto | Marca | Modelo | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11914212
|
RETSCH
20.054.1013 |
BB 300 | Carburo de tungsteno, acero inoxidable |
77180.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Excellent crushing performance
- Wear compensation with zero-point adjustment
- Infinitely gap width setting
- Overload protection
- Wide range of materials for contamination free grinding
- No-rebound feed hopper with quick-release clamp
- Brake motor with safety switch
- Easy-to-clean crushing chamber
- Connector for dust extraction
- Central lubrication
- Suitable for integration in automatic installations
- Special version for grinding semi-conductor materials
Especificaciones
Triturador de mandíbula | |
1600 x 670 x 1450 mm | |
IP54 | |
Conexión de alimentación trifásica |
Certificado CE | |
1450 mm | |
1600 mm | |
670 mm |