Learn More
RETSCH BB 50 Model Jaw Crushers
Designed for the rapid, effective crushing and pre-crushing of medium-hard, hard, brittle and tough materials. Retsch™ BB 300 Model Jaw Crushers are ideal for sample preparation in laboratories.
Marca: RETSCH 20.062.0003
Descripción
- Potente reducción de tamaño gracias al accionamiento industrial de 1.1 kW
- Instrumentos de sobremesa compactos
- Mandíbula extraíble para una limpieza sencilla
- La velocidad ajustable permite la adaptación a las características de la muestra
- Compensación de desgaste con ajuste de punto cero
- Cómodo teclado operativo con pantalla digital
- Memoria para el ajuste de ancho de separación
- Amplia gama de materiales para una molienda sin contaminación
- Tolva plegable grande
- Notificación automática de desgaste
Especificaciones
Triturador de mandíbula | |
560 x 420 x 460 mm | |
Ideal para triturar suavemente y sin pérdidas pequeñas cantidades de muestras de tamaño grande | |
50/60 Hz | |
560 mm | |
BB 50 | |
200/240 V |
Certificado CE | |
200/240 V, 50/60 Hz | |
460 mm | |
IP20 (IP00 en ranuras de ventilación) | |
Carburo de tungsteno | |
Motor de 3 fases | |
420 mm |