Learn More
BD BBL™ Prepared Plated Chromogenic Media: MI Agar
Culture media tests drinking water for the presence of E.coli and total coliforms with membrane filtration method
129.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EE. UU., EPA
Color Beige
Contenido y almacenamiento de 25 °C
Formato Placa preparada
Origen de fabricación Estados Unidos
Ver más especificaciones
Productos 1
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
17343650
Ver documentos
BD
214986
20/paq. Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
Detects degree of water quality deterioration in drinking distribution system enumerates, and monitors the progress in remediation. Provides precise and quantifiable results; also less time consuming and costly than other techniques.
  • Chromogenic-fluorogenic medium for detecting total coliforms and Escherichia coli in 24 hours or less
  • Under ambient light, E. coli exhibits bluish-gray appearance; under long-wave UV light, it displays blue-green fluorescence
  • Coliform are cream under ambient light, and display blue-white fluorescence under long-wave UV light
  • Conforms to EPA Method 1604 for monitoring drinking water under the Total Coliform Rule, and source water under the Surface Water Treatment
Applications:
For testing ambient and potable water, treatment plant effluents, and beverage and pharmaceutical manufacturing
Información de órdenes
Available dehydrated or in prepared 15 x 60mm plates.
Especificaciones
Especificaciones
EE. UU., EPA
de 25 °C
Estados Unidos
5 g/l de proteosa peptona n.º 3, 3 g/l de extracto de levadura, 1 g/l de lactosa, 0,1 g/l de 4-metilumbeliferil-beta-D-galactopiranósido, 0,32 g/l de indoxil-beta-D-glucurónido, 7,5 g/l de cloruro sódico, 3,3 g/l de fosfato dipotásico, 1 g/l de fosfato monopotásico, 0,2 g/l de lauril sulfato de sodio, 0,1 g/l de desoxicolato de sodio, 15 g/l de agar, 5 mg/l de cefsulodina
Placa
Beige
Placa preparada
agar MI
Para detectar y enumerar Escherichia coli y coliformes totales en el agua potable mediante la técnica de filtración por membrana
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 84 días