Learn More
Brady™ Etiquetas químicas informativas preimpresas BBP™ con código de barras con área para texto
Permite que la impresora produzca etiquetas químicas de cinco colores en un solo pase de impresión
Brand: Brady™ 142040
Additional Details : Peso : 0.74620kg
Description
- Película de vinilo para uso en interiores y exteriores con adhesivo permanente
- El material resiste exposición a la humedad, los productos químicos y la manipulación
- Disponible en varios tamaños y formatos
- Temp. de servicio: De -40° a +82 °C (de -40° a +180 °F)
- Temp. de aplicación: De 18° a 82 °C (de 0° a 180 °F)
- Durabilidad en exteriores: De 8 a 10 años
Specifications
RoHS 2002/95/CE | |
Acrílico, Permanente, Sensible a la presión | |
Satinado | |
Vinilo | |
Los encabezados de indicación en blanco precortados permiten a la impresora crear indicaciones multicolor de forma rápida: en solo una pasada de impresión se adapta a superficies ásperas, irregulares y de «difícil adhesión».”“ | |
De 60 a 50 unidades Gardner | |
De 8 a 10 años | |
2,25 pulgadas × 2,25 pulgadas (Al × An) | |
Estación de trabajo Brady, LabelMark, MarkWare | |
De -40 °C a +82 °C | |
0,102 mm | |
2,25 in | |
2,25 pulg |
Etiquetas químicas e informativas preimpresas para impresoras BBP3x | |
Rojo, Amarillo, Azul, Blanco | |
Etiqueta | |
Barra de color con área de texto | |
Impresoras BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 y BBP37 | |
1 | |
365/paq. | |
57,2 mm × 57,2 mm (An × Al) | |
De -40 a 180 °F | |
0,004 in | |
57 x 57 mm (2,25 x 2,25 pulg.) | |
57 mm | |
5,71 cm |