Learn More
Brady™ Impresora de etiquetas BBP12
Ofrece una alta velocidad de impresión con la capacidad de gestionar una amplia variedad de etiquetas de identificación. La impresora de etiquetas Brady™ BBP12 es una impresora de nivel básico para la identificación de muestras de laboratorio.
Marca: Brady™ 195569
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Imprime una amplia gama de etiquetas desde 10 mm hasta 112 mm de ancho
- Imagen y posicionamiento de código de barras precisos en etiquetas pequeñas
- Calidad de impresión estándar de 300 ppp
- Pantalla LCD a todo color
- Incluye un desbobinador externo para imprimir rollos de etiquetas más grandes
- Funcionamiento autónomo, gracias a la posibilidad de conexión de un teclado universal
- Dimensiones (An x F x Al): 202 mm x 258 mm x 173 mm
Specifications
Color LCD | |
202 mm | |
258.00 mm | |
monocromo/a | |
This BBP12 label printer comes in a cardboard box. It ships with an unwinder, USB Cable, power cord, product CD, Quick Start Guide and a LabelMark Pro CD | |
64 MB | |
300 ppp | |
Serie, USB, Ethernet | |
2.5 kg | |
Identificación de activos, etiquetado de códigos de barras, marcado de cables, identificación de laboratorio | |
1 año | |
110 - 240 V |
Thermal Transfer | |
173.00 mm | |
173 x 202 mm | |
Impresora de etiquetas BBP12 con desbobinador & software Label-Mark6 Pro, fuente de alimentación EU | |
Czech, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Kazakh, Lithuanian, Norwegian (Bokmål), Polish, Portuguese, Russian, Slovak, Spanish, Swedish, Turkish | |
100 etiquetas/día | |
LabelMark, Windows based driver for 3rd party software use, CodeSoft | |
De 5 °C a 40 °C | |
UL; cUL; CE; RoHS; EAC | |
1 Ea. | |
AC Adaptor |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction