Learn More
Brady™ Impresora de etiquetas BBP12
Ofrece una alta velocidad de impresión con la capacidad de gestionar una amplia variedad de etiquetas de identificación. La impresora de etiquetas Brady™ BBP12 es una impresora de nivel básico para la identificación de muestras de laboratorio.
Marca:  Brady™ 195812
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15532000
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Imprime una amplia gama de etiquetas desde 10 mm hasta 112 mm de ancho
  • Imagen y posicionamiento de código de barras precisos en etiquetas pequeñas
  • Calidad de impresión estándar de 300 ppp
  • Pantalla LCD a todo color
  • Incluye un desbobinador externo para imprimir rollos de etiquetas más grandes
  • Funcionamiento autónomo, gracias a la posibilidad de conexión de un teclado universal
  • Dimensiones (An x F x Al): 202 mm x 258 mm x 173 mm
Especificaciones
Especificaciones
Color LCD
202 mm
258.00 mm
Kit de aplicación para impresora de etiquetas BBP12, UE
Czech, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Kazakh, Lithuanian, Norwegian (Bokmål), Polish, Portuguese, Russian, Slovak, Spanish, Swedish, Turkish
100 etiquetas/día
LabelMark, Windows based driver for 3rd party software use, CodeSoft
De 5 °C a 40 °C
UL; cUL; CE; RoHS; EAC
1 Ea.
AC Adaptor
Thermal Transfer
173 mm
monocromo/a
This BBP12 label printer comes in a cardboard box. It ships with an unwinder, USB Cable, power cord, product CD, Quick Start Guide, a LabelMark Pro CD, THT-131-461-3, THT-156-492-3, THT-163-499-3, R7950 35mmx70m /O, R6400 65mmx70m / O, R4900 65mmx70m /O
64 MB
300 ppp
Serie, USB, Ethernet
2.5 kg
Identificación de activos, etiquetado de códigos de barras, marcado de cables, identificación de laboratorio
1 año
110 - 240 V