Descripción
La etiquetadora BBP33 es una impresora de etiquetas industrial simple, potente y rápida. Esta etiquetadora ofrece un funcionamiento sin problemas con una configuración automática de las etiquetas, sin calibración, sin ajuste de sensores y sin desperdicio de etiquetas. La impresora BBP33 también facilita el cambio de materiales. Con etiquetas para cartuchos y cintas “drop-in” infalibles, todo lo que el usuario tiene que hacer es colocar el cartucho, bloquearlo y empezar a escribir. La BBP33 imprime en la primera etiqueta y producirá identificación para una variedad de aplicaciones que incluyen identificación de cables y paneles, etiquetas de seguridad y arcos eléctricos, placas de clasificación y etiquetas de placas de circuitos, etiquetas de instalaciones de línea de producción, marcadores de tuberías, etiquetas 5S y mucho más.- Cartuchos de material fáciles de cargar sin necesidad de calibración (en aproximadamente 15-20 segundos)
- Imprime etiquetas con una anchura de entre 12,7 y 101,6 mm (de 0,5 a 4 pulg.)
- Amplia selección de cintas, etiquetas y cintas adhesivas de color duraderas también disponibles
Especificaciones
Impresora de rótulos y etiquetas | |
Transferencia térmica | |
241,60 mm | |
101,60 mm | |
Impresora de etiquetas BBP33 - Reino Unido | |
Alemán, búlgaro, checo, danés, eslovaco, esloveno, español, estonio, finés, francés, húngaro, inglés, italiano, neerlandés, noruego (Bokmål), polaco, portugués, rumano, ruso, sueco y turco | |
101,60 mm/s. | |
Brady Workstation, LabelMark, MarkWare, controlador basado en Windows para uso de software de terceros, CodeSoft | |
De 10 °C a 40 °C | |
UL, cUL, CE, WEEE, RoHS, RCM (Australia/Nueva Zelanda), EAC (Rusia, Bielorrusia y Kazajistán), CCC (China) y China RoHS | |
1 unidad | |
240 V |
Pantalla LCD monocolor | |
230,6 mm | |
304,80 mm | |
monocromo/a | |
Cable de alimentación, cable USB, controladores, kit de limpieza, herramienta de limpieza | |
4 GB | |
300 ppp | |
Cable de alimentación, cable USB | |
5,3 kg | |
Impresora multiaplicación real con una gama completa de suministros para etiquetado de cables, alambres, productos y artículos electrónicos, así como aplicaciones de seguridad, instalaciones y Lean/5S | |
1 año |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction