Learn More
Brady™ BBP33 Sign and Label Printer
Marca:  Brady™ 711076
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15117133
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Includes: Printer, power cord, USB cable, drivers CD, cleaning kit and quick start guide.
Descripción
Descripción
  • Prints signs and labels up to 101.6mm wide
  • Withstand extreme conditions, including freezer storage, liquid nitrogen and hot water baths
  • Automatic label setup with no calibration
  • Fast and effortless material changeovers
Especificaciones
Especificaciones
PC-Based Label Printer
Thermal Transfer
241.60 mm
241.60 x 230.60 mm
With LabelMark Software
Bulgarian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, German, Hungarian, Italian, Norwegian (Bokmål), Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish, Turkish
101.6 mm/sec.
LabelMark
De 10 °C a 40 °C
UL, cUL, CE, WEEE, RoHS, RCM (Australia / New Zealand), EAC (Russia, Belarus & Kazakhstan), CCC (China) and China RoHS
1 Ea.
240 V
Monocolor LCD
230.60 mm
304.80 mm
monocromo/a
Printer, power cord, USB cable, drivers CD, cleaning kit and quick start guide
4 GB
300 ppp
USB, Ethernet. Optional: WiFi, Bluetooth
5.30 kg
Impresora multiaplicación real con una gama completa de suministros para etiquetado de cables, alambres, productos y artículos electrónicos, así como aplicaciones de seguridad, instalaciones y Lean/5S
1 año