missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bcl-6 Antibody (BCL6/1718), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™

Código de producto. 18590955 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18590955 100 μg 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18590955

Marca: Novus Biologicals NBP308865AF532

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Bcl-6 Monoclonal antibody specifically detects Bcl-6 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Bcl-6
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Clasificación Monoclonal
Clon BCL6/1718
Conjugado Alexa Fluor 532
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen B-cell CLL/lymphoma 6, B-cell lymphoma 6 protein transcript, BCL-5, BCL5B-cell lymphoma 5 protein, BCL-6, BCL6A, cys-his2 zinc finger transcription factor, LAZ3ZBTB27B-cell lymphoma 6 protein, lymphoma-associated zinc finger gene on chromosome 3, Protein LAZ-3, Zinc finger and BTB domain-containing protein 27, Zinc finger protein 51ZNF51, zinc finger transcription factor BCL6S
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human bcl-6 protein fragment (aa256-389) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P41182)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Cycle and Replication, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 604
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.