Learn More
Berkshire™ BCR™ Telescoping Aluminum Handle
BCR™ Telescoping aluminum handle extends from 37-71 in. /95-180 cm.
Marca: Berkshire™ BCR.T2HANDLE.1
171.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21676" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Telescopic handles available
- Anodized aluminum; lightweight and strong
- Autoclavable
- Telescopic handle extends from 37-71 in. /95-180 cm
Especificaciones
Gris | |
Autoclavable | |
ISO Class 3 to 7 |
95 to 180 cm | |
1 | |
Aluminum |