Learn More
BCX 1470 methanesulfonate, MedChemExpress
Código de producto. 16420588
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
Código de producto. 16420588
Marca: Medchem Express HY50875
MedChemExpress BCX 1470 methanesulfonate inhibits the esterolytic activity of factor D (IC50=96 nM) and C1s (IC50=1.6 nM), 3.4- and 200-fold better, respectively, than that of trypsin.
BCX 1470 methanesulfonate inhibits the esterolytic activity of factor D (IC50=96 nM) and C1s (IC50=1.6 nM), 3.4- and 200-fold better, respectively, than that of trypsin.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BCX 1470 methanesulfonate
CAS 217099-44-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H14N2O5S3
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 33.33 mg/mL (83.64 mM)
SMILES N=C(C1=CC2=CC=C(OC(C3=CC=CS3)=O)C=C2S1)N.O=S(O)(C)=O
Peso molecular (g/mol) 398.48
Formula Weight (peso de la fórmula) 398.48
Porcentaje de pureza 98.17%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.