Learn More
S-Curve™ Dispensadores de gorros BD-600
![Encompass](/content/dam/fishersci/glyphs/encompass.png)
Click to view available options
Material:
PETG
Descripción
- Los bordes pulidos con llama protegen el contenido de los tirones o los enganches.
- El dispensador contiene un gran número de gorros de quirófano para salas limpias.
- La gran abertura frontal (12,7 cm) facilita el acceso.
- Independiente o montado en pared
- Material transparente de 1/8 pulg. (3,2 mm) de grosor
- F × An × Al: 20,3 × 30,5 × 30,5cm (8 × 12 × 12 pulg)
Especificaciones
Tipo de producto | Dispensador de gorros |
Color | Transparente |
Fondo (imperial) | 8 pulg. |
Fondo (métrico) | 20,3cm |
Anchura (imperial) | 12 pulg. |
Anchura (métrico) | 32cm |
Altura (métrico) | 30,5 cm |
Material | PETG |
Mounting | Pared/independiente |
No. of Compartments | 1 |