Learn More
BD Anexina V: Kit I de detección de apoptosis de PE
Código de producto. 15819768
Click to view available options
Cantidad:
1 Kit
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. 15819768
Marca: BD 559763
Includes
Anexina V-PE, 7-AAD y tampón de unión de anexina V
Contiene un programa apoptótico caracterizado por ciertos rasgos morfológicos, incluyendo la pérdida de asimetría y fijación de la membrana plasmática, la condensación del citoplasma y el núcleo y la escisión internucleosomal del ADN.
  • El proceso implica una tinción que precede a la pérdida de integridad de la membrana durante las últimas etapas de muerte celular que resultan de cualquiera de los procesos apoptóticos o necróticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 1 Kit
Contenido y almacenamiento de 4 °C
Formulario Líquido